Urée
Urée
Poly pail, 12 kg
N° de catalogue SPCMUR107-12KG
Fournisseur:   Spectrum Chemical
Urée
N° de catalogue SPCMUR107-12KG
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  57-13-6
Urée
Poly pail, 12 kg
Numéro CAS:  57-13-6
Prix
SFr. 1’560.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 kg
Product Details & Documents
Urea, USP, JP is used in topical dermatological products to promote rehydration of the skin. Urea preparations are also used for non-surgical removal of damaged or dead nails. All Spectrum Chemical USP, JP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Synonymes:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • Numéro CAS:57-13-6
  • Formule:NH₂CONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00008022
  • Poids moléculaire:60.06 g/mol
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Poly pail
  • Cdt:
    12 kg