11 mm Aluminium Bördelkappe ZeroSept® Air, Septum PTFE Folie/O-Ring aus Fluorkunststoff/PTFE Folie, dichtet dank Luftpolster, Mehrfachinjektion möglich, Shore 53° Shore, Dicke 1,2 mm, Kappenfarbe silber 1 * 100 ST
Référence INFCGC03-ACC-FWAFW
Fournisseur: INFOCHROMA
Frequently Bought Together