[EN]FLAT BAG PE TRANSPARENT 300X500X0.05 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue SCAC2038
Fournisseur: SCANCELL FOLIEN VETRIEB
[EN]FLAT BAG PE TRANSPARENT 300X500X0.05 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue SCAC2038
Fournisseur: SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Frequently Bought Together
Pointes de distribution, PD-Tips II
Fournisseur: Brand
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Gants en nitrile, TouchNTuff® 92-600 et 92-605
Fournisseur: Ansell
VWR®, Pinces
Fournisseur: VWR Collection
Acide nitrique 69%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Fournisseur: HEATHROW
[EN]FLAT BAG PE TRANSPARENT 200X350X0.05 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: SCANCELL FOLIEN VETRIEB
[EN]FLAT BAG PE TRANSPARENT 250X400X0.05 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Poires à pipeter, Howorka-Ball®
Fournisseur: KNABE LABORTECHNIK DORIS
Bagues anti-goutte pour flacons de laboratoire, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Acide fluorhydrique 40%, EMSURE® ISO pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Caches barbe
Fournisseur: VWR Collection
[DE]Rufi MN 85/70, 5,0 cm 1 * 100 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
epT.I.P.S.® Reloads, Pipette Tips
Fournisseur: EPPENDORF
Pointes de pipettes, epT.I.P.S.® Standard
Fournisseur: EPPENDORF
epT.I.P.S.® Bulk - Pipette Tips
Fournisseur: EPPENDORF
Heat and cut resistant gloves
Fournisseur: JUTEC