Proteintech DYKDDDDK tag Recombinant antibody (Binds to FLAG® tag epitope) 1 * 100 µl
Référence MSPP80010-1-RR-100
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Proteintech DYKDDDDK tag Recombinant antibody (Binds to FLAG® tag epitope) 1 * 100 µl
Référence MSPP80010-1-RR-100
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Fournisseur: HEATHROW
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck