Phénol
500 mL
N° de catalogue ACSDF330654.L5
Fournisseur: CPACHEM
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- Numéro CAS:108-95-2
- Formule:C₆H₅OH
- Numéro MDL:MFCD00002143
- Poids moléculaire:94.11 g/mol
- Densité:1 g/cm³
Spécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL