Student standard pattern forceps
Acier inoxydable, 145 mm, Serrated, Straight, 3,0 mm
N° de catalogue FSCI91100-14
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Student standard pattern forceps
N° de catalogue FSCI91100-14
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:145 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:02
- Style de pointe:Serrated
- Tip width:3,0 mm
- Tip shape:Straight