Stand-up/sit down tables/workbench, height-adjustable
Height adjustable table, no shelf, rear rail, 1600×750×840 mm
N° de catalogue TEKMTLWB-AJMA16X75
Fournisseur: TEKNOMEK
Stand-up/sit down tables/workbench, height-adjustable
N° de catalogue TEKMTLWB-AJMA16X75
Fournisseur: TEKNOMEK
Aller à
Product Details & Documents
The height adjustable stainless steel table is manufactured from fully welded 304-grade stainless steel in a brushed dull polish finish and is available in electronic or manual wind height adjustment.
- Free standing
- 304-grade stainless steel
- Brushed dull polish finish
- Fully welded, no construction or assembly required
- Hydraulic height adjustable table - manual or electric
- Stainless steel feet with non-marking rubber base
- 700 to 1000 mm height adjustment (table top height)
The 300 mm height adjustment, ensures a work surface comfortable for workers of different heights.
Load capacity: 250 kg
Spécifications
- Désignation:Height adjustable table, no shelf, rear rail
- Seq:02
- l×p×h:1600×750×840 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..