Colour Lab Tapes
Colour Lab Tapes
Colour lab tape, core size: 76,2 mm, bleu clair, 55 m, 12,7 mm
N° de catalogue GAINPAT-13LBL
Fournisseur:   GA
Colour Lab Tapes
N° de catalogue GAINPAT-13LBL
Fournisseur:  GA
Colour Lab Tapes
Colour Lab Tapes
Colour lab tape, core size: 76,2 mm, bleu clair, 55 m, 12,7 mm
Prix
SFr. 14.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Colour laboratory tape is available in a wide range of colours and widths, for easy identification and colour-coding.
  • Temperature range: –80 to +121 °C
  • Ideal for all general-use applications in the lab
  • Continuous tape format allows use of as much or little as necessary
  • Resistant to gamma irradiation (tested to up to 50 kGy)
  • Available in a wide range of colors and widths, for easy identification and colour-coding
Available in an assortment of eye-catching colours and various widths. Lab tape is perfect for colour-coding and general lab use. Can be written on with permanent markers and ball-point pens for easy and quick identification of cardboard, glass, plastic, and metal surfaces.
Spécifications
  • Largeur:
    12,7 mm
  • Couleur:
    bleu clair
  • Désignation:
    Colour lab tape, core size: 76,2 mm
  • Longueur:
    55 m
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..