DYMO-Compatible Paper Labels
DYMO-compatible paper label, core size 1", Papier, blanc, 12,7×25,4 mm (0,5×1"), 1000 labels/roll (2 labels across)
N° de catalogue GAINEDY-040WH
Fournisseur: GA
Aller à
Product Details & Documents
DYMO-compatible paper labels for printing with the DYMO 450-series of LabelWriter® printers.
- Ideal for colour-coding and other general-use applications in the lab and office
- Labels are available in a range of colours, and with a strong permanent adhesive
These paper labels are ideal for general use that includes identifying file folders, notebooks, storage boxes, paperwork, as well as shipping labels.
Spécifications
- Couleur:blanc
- Désignation:DYMO-compatible paper label, core size 1"
- Dimensions:12,7×25,4 mm (0,5×1")
- Matière:Papier
- Seq:04
- Emballage:1000 labels/roll (2 labels across)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..