DYMO-compatible cryogenic labels
DYMO-compatible cryogenic labels
Cryo labels, vert, 12,7×26×9,5 mm
N° de catalogue GAINEG1F-072GA
Fournisseur:   GA
DYMO-compatible cryogenic labels
N° de catalogue GAINEG1F-072GA
Fournisseur:  GA
DYMO-compatible cryogenic labels
Cryo labels, vert, 12,7×26×9,5 mm
Prix
108.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
DYMO compatible, direct thermal cryo labels. For ultra-low and cryogenic temperature applications as low as –196 °C.
  • EG1F-081 series labels are resistant to gamma irradiation (tested to up to 50 kGy)
  • Ideal for the identification of 0,5 to 5 ml vials and tubes
  • Compatible with all DYMO label writers
  • Temperature range: –196 to 70 °C
  • Permanent adhesive
Ideal for identification and permanent storage of vials and containers in liquid nitrogen and laboratory freezers (–80, –50, –20 °C). Labels will also resist extreme cryogenic temperatures (–196 °C in a liquid phase and vapor phase liquid nitrogen).
Spécifications
  • Couleur:
    vert
  • Désignation:
    Cryo labels
  • Dimensions:
    12,7×26×9,5 mm
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..