ContactUsLinkComponent
Éprouvette graduée 500 mL, en PMP, classe A, certifiée conforme, forme haute, graduation en relief, Ø 58 mm, hauteur 360 mm 1 * 2 Pce
Référence VITL65104
Fournisseur:  VITLAB
Éprouvette graduée 500 mL, en PMP, classe A, certifiée conforme, forme haute, graduation en relief, Ø 58 mm, hauteur 360 mm 1 * 2 Pce
Référence VITL65104
Fournisseur:  VITLAB
Informations associées
Frequently Bought Together