Microscopes numériques, Emspira 3
Product Details & Documents
Emspira 3 digital microscope empowers users to streamline inspection processes, cover inspection needs flexibly, and work with confidence. An ideal partner for manipulation, quality control, inspection and research applications.
- Flexibilité grâce à la conception modulaire et à la grande variété d'accessoires
- Facilité d'utilisation - créez des superpositions et des images de référence à des fins de comparaison
- À l'épreuve du temps - capturez directement sur une clé USB ou un dossier réseau ou envoyez des images par e-mail
- Interface utilisateur intuitive et personnalisable avec commandes par souris
- Boîtier de haute qualité, robuste et antimicrobien AgTreat™ - IP 21
Simplifiez votre processus d'inspection
Emspira 3 vous aide à effectuer des tâches d'inspection visuelle complètes sans avoir besoin d'un PC, vous offrant en outre l'avantage de moins d'encombrement. Son affichage à l'écran (OSD) intégré fournit des outils intuitifs pour un fonctionnement autonome.
Comparez directement aux références en un seul clic
La prise de décision réussite / échec est facilitée en comparant l'image en direct directement aux images de référence ou aux superpositions personnalisées en un seul clic. Il est particulièrement utile pour les tâches récurrentes, par ex. vérifier si les pièces ou les composants sont dans les tolérances spécifiées.
Gardez vos données facilement disponibles à tout moment
Minimisez le risque de perte de données en conservant les résultats et les données sur votre réseau local pour un stockage sans souci. Cette capacité vous donne l'assurance que toutes les données pertinentes sont disponibles lorsque vous en avez besoin.
Personnalisez Emspira 3 aux exigences de nombreux échantillons et adaptez-le facilement aux besoins changeants d'applications spécifiques, telles que la R&D et l'analyse des défaillances, grâce à sa conception modulaire et à sa grande variété d'accessoires. En fonction de vos tâches, vous choisissez comment stocker les images - sur des clés USB ou dans des dossiers réseau.
Utilisez-le simplement - conçu pour tout le monde
Emspira 3 est conçu pour les utilisateurs de tout niveau de compétence. Vous pouvez utiliser le système de manière intuitive avec une formation minimale, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts. Travaillez selon votre style préféré - à l'aide d'une souris, d'un clavier, d'un écran tactile et d'un interrupteur à main/pied.
Poste de travail ergonomique
Emspira 3 en tant que microscope numérique sans oculaires offre des avantages ergonomiques. Les utilisateurs peuvent inspecter confortablement avec moins de fatigue lors de la visualisation d'images en direct rapides (jusqu'à 60 ips) en résolution 4K sur un moniteur.
Ordering information: Veuillez noter que le cordon d'alimentation doit être commandé séparément (sauf pour les configurations autonomes). Garantie de 2 ans
Delivery information: 630-3381 includes: Emspira 3 Microscope, Objective 1.0x Planapo Z-series, Adapter-Telecentric (0.8× and 1.0× Planapo), Adapter M60 body to M42 objective thread, Focus drive 300 mm M-Series Routine, Microscope carrier, Incident light base (Medium with AntiShock), Leica LED3000 RL (58 mm), Diffusor for LED3000 RL, Power Supply for LED3000/LED5000, Dust cover (40×35×60 cm, antistatic), 10"-touch HDMI monitor with standard column mount, Emspira 3 Standalone Kit, Power cord.
630-3382 includes: Emspira 3 - 4k bundle (incl. microscope, 4K monitor and accessories), Objective 1.0x Planapo Z-series, Adapter-Telecentric (0.8× and 1.0× Planapo), Adapter M60 body to M42 objective thread, Focus drive 300 mm M-Series Routine, Microscope carrier, Incident light base (Medium with AntiShock), Leica LED3000 RL (58 mm), Diffusor for LED3000 RL, Power Supply for LED3000/LED5000, Dust cover (40×35×60 cm, antistatic), Power cord.
Documents
Leica Inspiring simple inspection
Product Literature
Spécifications
- Résolution:12 MP
- Désignation:Microscope numérique Emspira 3 - configuration autonome incl. Pack 4K
- Seq:02
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationModèleDisponibilitéPrix
- LEIM10450508Leica LED3000 SLI, éclairage par projecteurPour microscope numérique Emspira 3Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 942.60 SFr.