VWR®, Inserts for Short Thread Vials ND9
Micro-insert with filling lines and attached plastic spring, 0,10 ml, Conical bottom, 6×29 mm, PP, transparent, Non
N° de catalogue 548-1381A
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:6×29 mm
- Capacité:0,10 ml
- Couleur:transparent
- Désignation:Micro-insert with filling lines and attached plastic spring
- Matière:PP
- Seq:06
- Fond:Conical bottom