VWR®, Inserts for Short Thread Vials ND9
Micro-insert, diamètre 12 mm, 0,10 ml, Fond conique, 6×31 mm, Borosilicate glass 5.1, incolore, Non
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:6×31 mm
- Capacité:0,10 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Micro-insert, diamètre 12 mm
- Matière:Borosilicate glass 5.1
- Seq:04
- Fond:Fond conique