VWR®, Inserts for Short Thread Vials ND9
Micro-insert, 0,20 ml, Flat bottom, 6×31 mm, Borosilicate glass 5.1, incolore, Non
N° de catalogue 548-0001A
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:6×31 mm
- Capacité:0,20 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Micro-insert
- Matière:Borosilicate glass 5.1
- Seq:01
- Fond:Flat bottom