VWR®, Inserts for Short Thread Vials ND9
Micro-insert with assembled plastic spring, 0,10 ml, Conical bottom, 5,7×29 mm, Borosilicate glass 5.1, incolore, Non
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:5,7×29 mm
- Capacité:0,10 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Micro-insert with assembled plastic spring
- Matière:Borosilicate glass 5.1
- Seq:02
- Fond:Conical bottom
- Cat. No.:548-0002A