ContactUsLinkComponent
VISOCOLOR Powder Pillows Nitrite kit de test photométrique domaine de mesure : 0,01-0,30 mg/L NO2-N 100 déterminations __UN 3316 Tro usse chimique 9 II 0,015 KG ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251 PAX 960 10 KG CAO 960 10 KG Q: 0.002 / 0.002 1 * 1 KIT
Référence MANA936230
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR Powder Pillows Nitrite kit de test photométrique domaine de mesure : 0,01-0,30 mg/L NO2-N 100 déterminations __UN 3316 Tro usse chimique 9 II 0,015 KG ADR/GGVSEB M11 (E) ADR 3.3.1/251 PAX 960 10 KG CAO 960 10 KG Q: 0.002 / 0.002 1 * 1 KIT
Référence MANA936230
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together