2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
500 g
N° de catalogue CAYM27600-500
Irritant
Fournisseur:   Cayman Chemical
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
N° de catalogue CAYM27600-500
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  501-94-0
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
500 g
Numéro CAS:  501-94-0
Prix
SFr. 500.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Tyrosol is a phenol that has been found in olives and olive oil and has diverse biological activities.
Attenzione: This product is not for human or veterinary use.
Synonymes:  NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
  • Numéro CAS:501-94-0
  • Formule:C₈H₁₀O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002902
  • Poids moléculaire:138.17 g/mol
  • Température de stockage:Congélateur
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 g
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..