2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
250 g
N° de catalogue CAYM27600-250
Fournisseur: Cayman Chemical
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
N° de catalogue CAYM27600-250
Fournisseur: Cayman Chemical
Numéro CAS: 501-94-0
Aller à
Product Details & Documents
Tyrosol is a phenol that has been found in olives and olive oil and has diverse biological activities.
Attention: This product is not for human or veterinary use.
Synonymes: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
- Numéro CAS:501-94-0
- Formule:C₈H₁₀O₂
- Numéro MDL:MFCD00002902
- Poids moléculaire:138.17 g/mol
- Température de stockage:Congélateur
Spécifications
Spécifications
- Cdt:250 g