Dip slides
Dip slides
Contact slide Chrom 1 Salmonella, 20
N° de catalogue LIOF525292
Fournisseur:   LIOFILCHEM
Dip slides
N° de catalogue LIOF525292
Fournisseur:  LIOFILCHEM
Numéro CAS:  
Dip slides
Dip slides
Contact slide Chrom 1 Salmonella, 20
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 86.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    20
  • Désignation:
    Contact slide Chrom 1 Salmonella