anti-APRIL human, mAb blockierend Mahya-1 konservierungsmittelfrei, Monoklonaler Antikörper. Erkennt humanes APRIL. Erkennt nich t Maus-APRIL oder Maus- und humanes BAFF. Anwendungen: ELISA, FUNC Blockierung, IP. Isotyp: Maus IgG1 kappa. Klon: Mahya 1 * 100 µG
ADIPAG20B0078PFC10
anti-APRIL human, mAb blockierend Mahya-1 konservierungsmittelfrei, Monoklonaler Antikörper. Erkennt humanes APRIL. Erkennt nich t Maus-APRIL oder Maus- und humanes BAFF. Anwendungen: ELISA, FUNC Blockierung, IP. Isotyp: Maus IgG1 kappa. Klon: Mahya 1 * 100 µG
ADIPAG20B0078PFC10
Frequently Bought Together