Elbows
90° elbows, Ø 152 mm, Height - 343 mm
N° de catalogue LBCP4708700
Fournisseur: LABCONCO
Aller à
Product Details & Documents
PVC elbows 90° are compatible with thermoplastic duct.
Designed and engineered for quick installation and minimum pressure losses, elbows feature belled end connections to receive PVC duct directly.
Spécifications
- Désignation:90° elbows, Ø 152 mm, Height - 343 mm
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..