Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
HYPERStack® - 36 layer cell culture vessel, non-treated surface, 6000 cm², Sans bouchon, 1 per pack/2 per case
N° de catalogue 734-3380
Fournisseur:   Corning
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
N° de catalogue 734-3380
Fournisseur:  Corning
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
HYPERStack® - 36 layer cell culture vessel, non-treated surface, 6000 cm², Sans bouchon, 1 per pack/2 per case
Prix
4 400.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
The Corning® HYPERStack® cell culture vessel is a closed system that allows fluid manipulations to occur through preassembled tubing sets. Two ³/₈" ID tubing ports for filling and venting allow filling via bag assembly, sterile bottle connection or pumping. The attached vent filters are 0,2 μm pore, hydrophobic membranes that allow air displacement during filling while minimising the risk of contamination.
  • Features 18,000 cm² cell growth area
  • Closed system approach with integrally incorporated USP
  • Class VI certified C-FLEX tubing for liquid handling manipulations
  • Low particulate assembly method acceptable for cell therapy applications
  • Corning proprietary gas-permeable film technology
  • Corning CellBIND surface treatment for optimal cell attachment and performance
  • USP Class VI virgin polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Gamma sterilized to SAL 10⁻⁶ standard
  • 100% leak tested prior to shipping
Spécifications
  • Type de fermeture:
    Sans bouchon
  • Surface de croissance:
    6000 cm²
  • Emballage:
    1 per pack/2 per case
  • Désignation:
    HYPERStack® - 36 layer cell culture vessel, non-treated surface
  • Seq:
    05
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Tube Ø int.
    Tube Ø ext.
    Disponibilité
    Prix
  • 734-2487
    Tubes de remplissage jetables, ADCF C-flex, stériles
    9,5 mm
    12,7 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - SFr. 249.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 734-2492
    Flacon Roller à capuchon Easy Grip, 850 cm², PS, non traité, stérile
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 40 ST - SFr. 828.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Tube Ø int.
    Tube Ø ext.
    Disponibilité
    Prix
  • 734-2488
    Tubes de remplissage jetables, MPC, filtre 0,2 μm, stérile
    9,5 mm
    12,7 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - SFr. 946.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 734-2491
    Manipulateur HYPERStack, acier inoxydable
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 30’860.00