Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, Corning® CellBIND® surface, 6000 cm², Sans bouchon, 1 per pack/4 per case
N° de catalogue 734-3377
Fournisseur: Corning
Aller à
Product Details & Documents
The Corning® HYPERStack® cell culture vessel is a closed system that allows fluid manipulations to occur through preassembled tubing sets. Two ³/₈" ID tubing ports for filling and venting allow filling via bag assembly, sterile bottle connection or pumping. The attached vent filters are 0,2 μm pore, hydrophobic membranes that allow air displacement during filling while minimising the risk of contamination.
- Features 18,000 cm² cell growth area
- Closed system approach with integrally incorporated USP
- Class VI certified C-FLEX tubing for liquid handling manipulations
- Low particulate assembly method acceptable for cell therapy applications
- Corning proprietary gas-permeable film technology
- Corning CellBIND surface treatment for optimal cell attachment and performance
- USP Class VI virgin polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
- Gamma sterilized to SAL 10⁻⁶ standard
- 100% leak tested prior to shipping
Documents
Corning® HYPERStack® Cell Culture Vessels.pdf
Documentation produit
Spécifications
- Type de fermeture:Sans bouchon
- Surface de croissance:6000 cm²
- Emballage:1 per pack/4 per case
- Désignation:HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, Corning® CellBIND® surface
- Seq:02
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTube Ø int.Tube Ø ext.DisponibilitéPrix
- 734-2487Tubes de remplissage jetables, ADCF C-flex, stériles9,5 mm12,7 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 249.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 734-2492Flacon Roller à capuchon Easy Grip, 850 cm², PS, non traité, stérileConnexion Pour la disponibilité1 * 40 ST - SFr. 828.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTube Ø int.Tube Ø ext.DisponibilitéPrix
- 734-2488Tubes de remplissage jetables, MPC, filtre 0,2 μm, stérile9,5 mm12,7 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 946.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 734-2491Manipulateur HYPERStack, acier inoxydableConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 30’860.00