D-Cyclosérine
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSBIC0119-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Cycloserine interferes with the bacterial cell wall synthesis by competing with D-Alanine for incorporation into the cell wall.
Synonymes: D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
- Numéro CAS:68-41-7
- Formule:C₃H₆N₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00005353
- Poids moléculaire:102.09 g/mol
- Point de fusion:145…147 °C (déc.)
- Température de stockage:Congélateur
- EINECS:200-688-4
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:100 g
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



