Riboflavine
Riboflavine
Bottle, 25 g
  APOSBIR0613-25G
Riboflavine
  APOSBIR0613-25G
 :  83-88-5
Riboflavine
Bottle, 25 g
 :  83-88-5
SFr. 26.00
1 * 25 g
 :  Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
  •  :83-88-5
  •  :C₁₇H₂₀N₄O₆
  •  :MFCD00005022
  •  :376.37 g/mol
  •  :290 °C (déc.)
  •  :Température ambiante
  •  :201-507-1
Documents
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    25 g