D-(-)-Lyxose
Bottle, 5 g
N° de catalogue APOSBIFS0109-5G
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:1114-34-7
- Formule:C₅H₁₀O₅
- Numéro MDL:MFCD00064362
- Poids moléculaire:150.13 g/mol
- Point de fusion:108…115 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:214-212-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:5 g