D(-)-Sorbitol
D(-)-Sorbitol
Bottle, 1 kg
N° de catalogue APOSBI2889-1KG
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
D(-)-Sorbitol
N° de catalogue APOSBI2889-1KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  50-70-4
D(-)-Sorbitol
Bottle, 1 kg
Numéro CAS:  50-70-4
Prix
104.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  • Numéro CAS:50-70-4
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00004708
  • Poids moléculaire:182.17 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 kg