Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
GDC-0449

GDC-0449

Bottle, 10 mg
Codice catalogo APOSBISN0157-10MG
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
GDC-0449
Codice catalogo APOSBISN0157-10MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  879085-55-9
GDC-0449

Bottle, 10 mg

Numero CAS:  879085-55-9
Price
SFr. 26.00
Log in per disponibilità
1 * 10 mg
Product Details & Documents

Vismodegib is an inhibitor of hedgehog pathway with IC50 of 3 nM and also inhibits P-gp IC50 30 M.

Sinonimi:  2-Chloro-N-(4-chloro-3-(pyridin-2-yl)phenyl)-4-(methylsulphonyl)benzamide, Vismodegib
  • Numero CAS:879085-55-9
  • Formula:C₁₉H₁₄Cl₂N₂O₃S
  • Numero MDL:MFCD12407408
  • Molecular Weight:421.3 g/mol
  • Punto di fusione:180…190 °C
  • temperatura di conservazione:Température ambiante
Specifiche

Specifiche

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    10 mg

Specifiche