STERILLIUM PURE 5 LT 1 * 5 L
N° de catalogue BODL981536
Fournisseur: Bode
Frequently Bought Together
VWR®, Cell culture media, Dulbecco's Modified Eagles Medium (DMEM)
Fournisseur: VWR Chemicals
Dibromométhane stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Tétrahydrofuranne stabilisé, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Propanol-1 ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Pyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Chloroforme ≥99.5% stabilisé
Fournisseur: Honeywell Chemicals
[EN]SYRINGE 1001 AD SAL 1ML W/O STO 1 * 1 Pce
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Étuves de chauffage et de séchage, Universal UF/UFplus (convection forcée)
Fournisseur: MEMMERT
Alcool isoamylique 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ether de pétrole, 60…80 °C, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Alcool benzylique 99-100.5% (par GC), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., NF, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
n-Hexane ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals