[EN]SEROLOGICAL PIPETTE GRADUATED 5ML PL 1 * 200 Pce
ALPCRC1030
Frequently Bought Together
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
: VWR Collection
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, exempts de métal, avec bouchons à vis
: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF