Immunoassay Blocking Buffer
Immunoassay blocking buffer, pre-coated, 1000 ml
N° de catalogue ABCAAB171534-1000
Fournisseur:   Abcam
Immunoassay Blocking Buffer
N° de catalogue ABCAAB171534-1000
Fournisseur:  Abcam
Numéro CAS:  
Immunoassay Blocking Buffer
Immunoassay Blocking Buffer
Immunoassay blocking buffer, pre-coated, 1000 ml
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 419.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Immunoassay blocking buffer effectively preserves the conformation and activity of dried proteins in immunoassays.
 : RUO.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Immunoassay blocking buffer, pre-coated
  • Volume:
    1000 ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB171534-1000
  • Température de stockage:
    Store at room temperature
Spécifications