Mouse IL-2 ELISPOT Set
Mouse IL-2 ELISPOT Set
Mouse IL-2 ELISPOT set, 15×96 tests
N° de catalogue ABCAAB46623-15X96
Fournisseur:   Abcam
Mouse IL-2 ELISPOT Set
N° de catalogue ABCAAB46623-15X96
Fournisseur:  Abcam
Numéro CAS:  
Mouse IL-2 ELISPOT Set
Mouse IL-2 ELISPOT Set
Mouse IL-2 ELISPOT set, 15×96 tests
Numéro CAS:  
Prix
2 290.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Mouse IL-2 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Mouse IL-2 production in a single cell suspension.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Mouse IL-2 ELISPOT set
  • Tests par set:
    15×96 tests
  • Cat. No.:
    ABCAAB46623-15X96
  • Symbole de l'antigène:
    IL-2
  • Species reactivity:
    Mouse
  • Product type:
    Uncoated
  • Type déchantillon:
    Suspension cells
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Regulatory status:
    RUO
  • Température de stockage:
    4 °C