Human Interferon gamma ELISPOT Set
Human Interferon gamma ELISPOT Set
Human Interferon gamma ELISPOT set, 10×96 tests
N° de catalogue ABCAAB46551-10X96
Fournisseur:   Abcam
Human Interferon gamma ELISPOT Set
N° de catalogue ABCAAB46551-10X96
Fournisseur:  Abcam
Numéro CAS:  
Human Interferon gamma ELISPOT Set
Human Interferon gamma ELISPOT Set
Human Interferon gamma ELISPOT set, 10×96 tests
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 1’660.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Human Interferon gamma ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human Interferon gamma production in a single cell suspension.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Human Interferon gamma ELISPOT set
  • Tests par set:
    10×96 tests
  • Cat. No.:
    ABCAAB46551-10X96
  • Formulaire:
    Uncoated
  • Nom de l'antigène:
    Interferon gamma
  • Species reactivity:
    Human
  • Type déchantillon:
    Suspension cells
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Regulatory status:
    RUO
  • Température de stockage:
    4 ℃