Indicateurs d'humidité
Product Details & Documents
Ce test permet de déterminer rapidement et facilement l'humidité relative de l'air. Le papier est simplement exposé à l'atmosphère concernée. Lorsque la couleur du papier ne change plus, l'humidité peut être lue.
Toujours prêt à l'emploi : Aucun accessoire nécessaire pour l'évaluation.
- La couleur passe du rose au bleu pour les indicateurs d'humidité et du jaune au rouge pour les indicateurs d'humidité sans chlorure de cobalt.
Les produits sensibles à l'humidité, notamment les systèmes électroniques et optiques, doivent être stockés à une faible humidité atmosphérique. Ils sont généralement emballés dans des sacs plastiques scellés avec un dessiccant. Les indicateurs d'humidité permettent de vérifier l'activité du dessiccant et de maintenir efficacement l'humidité à l'écart des produits.
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Spécifications
- Désignation:Moisture indicator without cobalt for 8% r. h.; Platform: Qualitative test paper; Humidity - yellow ↔ red
- Cat. No.:MANA908808
- Longueur:60 mm
- Durée de conservation:2 Years
- Largeur:35 mm
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..