Dilating forceps
Acier inoxydable, 120 mm, Angled (10°), Ø 0,2 mm
N° de catalogue FSCI18132-12
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:120 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:02
- Tip size:Ø 0,2 mm
- Tip shape:Angled (10°)