Dilating forceps
Dilating forceps
Acier inoxydable, 120 mm, Angled (10°), Ø 0,1 mm
N° de catalogue FSCI18131-12
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Dilating forceps
N° de catalogue FSCI18131-12
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Dilating forceps
Dilating forceps
Acier inoxydable, 120 mm, Angled (10°), Ø 0,1 mm
Prix
SFr. 191.01
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    120 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    01
  • Tip size:
    Ø 0,1 mm
  • Tip shape:
    Angled (10°)