Fine forceps, self-closing
Acier inoxydable, 115 mm, Curved, 0,20×0,12 mm
N° de catalogue FSCI11487-11
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:115 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:03
- Tip size:0,20×0,12 mm
- Tip shape:Curved