MICROBACT OXIDASE STRIPS 1 * 100 Tests
N° de catalogue OXOIMB0266B
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
MICROBACT OXIDASE STRIPS 1 * 100 Tests
N° de catalogue OXOIMB0266B
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Frequently Bought Together
Glycérol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses, bidistillé
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Lames de microscopie
Fournisseur: VWR Collection
Tests de détection microbiologique, Bactident®
Fournisseur: Merck
Potassium dihydrogénophosphate 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Lampe à souder, X 2000
Fournisseur: CAMPING GAZ
VWR® Dehydrated Culture Media, Powdered
Fournisseur: VWR Chemicals
Gants d'examen, nitrile, Micro-Touch® Nitra-Tex™ and Nitra-Tex™ EP™
Fournisseur: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Eau Reag. Ph. Eur. 1095501 sans ammonium
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Pincettes
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
VWR®, Milieux de culture, prêts à l'emploi, en plaques
Fournisseur: VWR Chemicals
Colour calibration standard solutions, Pt-Co, Supelco®
Fournisseur: Merck
V.P. TEST-REAGENT 10X10ML 1 * 1 KIT
Fournisseur: LIOFILCHEM
BROSSE PAPILLON A MAIN 165MM MEDIUM VERT 1 * 1 Pce
Fournisseur: Basan
Media supplements for dehydrated culture media
Fournisseur: LIOFILCHEM
Tests latex
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Culture media, ready to use, in plates
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Réactif catalase
Fournisseur: VWR Chemicals
OXIDASE STRIPS 1 * 100 Pce
Fournisseur: Merck