Adaptateurs filetés, TYPE D, b.safe
PTFE/PPP, NS 29/32 NS, GL 45 (mâle)
N° de catalogue 590-0207
Fournisseur: Bohlender
Aller à
Product Details & Documents
Pour le montage de composants avec cône rodé NS 29/32 sur bouteilles et récipients avec filetage GL 45.
- Restez flexible et indépendant
- Avec poignées encastrées pour un montage facile
Vos bouchons et bouchons de vidange existants ne conviennent pas aux flacons et bidons que vous souhaitez utiliser ou vice versa? Utilisez simplement les adaptateurs filetés b.safe pour une combinaison flexible de bouchons et de bouchons de vidange indépendamment du filetage du flacon et/ou du récipient.
Spécifications
- Rodage mâle:NS 29/32 NS
- Filetage:GL 45 (mâle)
- Désignation:PTFE/PPP
- Seq:02
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 590-0209Écrou de blocage b.safe GL 32 pour adaptateurs filetés b.safe (TYPE D)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 27.10