Acide hexanoïque 99%
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSOR6007-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
Acide hexanoïque 99%
N° de catalogue APOSOR6007-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 142-62-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Hexanoic acid
- Numéro CAS:142-62-1
- Formule:C₆H₁₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00004421
- Poids moléculaire:116.16 g/mol
- Point d'ébullition:202…203 °C
- Point de fusion:–3 °C
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:100 g