Méthyle hydroxy-4 benzoate 98%
Méthyle hydroxy-4 benzoate 98%
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSOR922886-100G
Fournisseur:   Apollo Scientific
Méthyle hydroxy-4 benzoate 98%
N° de catalogue APOSOR922886-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  99-76-3
Méthyle hydroxy-4 benzoate 98%
Bottle, 100 g
Numéro CAS:  99-76-3
Prix
26.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
  • Numéro CAS:99-76-3
  • Formule:HOC₆H₄CO₂CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00002352
  • Poids moléculaire:152.15 g/mol
  • Point de fusion:125…128 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    100 g
Spécifications