trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Bottle, 5 g
APOSOR919237-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
APOSOR919237-5G
: 66185-74-8
- :66185-74-8
- :C₈H₁₄O₃
- :MFCD10566907
- :158.20 g/mol
- :Température ambiante
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:5 g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..