trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Bottle, 1 g
N° de catalogue APOSOR919237-1G
Fournisseur: Apollo Scientific
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
N° de catalogue APOSOR919237-1G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 66185-74-8
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:66185-74-8
- Formule:C₈H₁₄O₃
- Numéro MDL:MFCD10566907
- Poids moléculaire:158.20 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:1 g