2-(4-Hydroxyphényl)ethanol 98%
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSOR2934-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol 98%
N° de catalogue APOSOR2934-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 501-94-0
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
- Numéro CAS:501-94-0
- Formule:C₈H₁₀O₂
- Numéro MDL:MFCD00002902
- Poids moléculaire:138.17 g/mol
- Point d'ébullition:139 °C/1mmHg
- Point de fusion:93…95 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:207-930-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:100 g
- Cat. No.:APOSOR2934-100G



