Isonicotinethioamide 98%
Bottle, 100 g
  APOSOR903374-100G
Isonicotinethioamide 98%
  APOSOR903374-100G
 :  2196-13-6
Isonicotinethioamide 98%
Bottle, 100 g
 :  2196-13-6
SFr. 120.00
1 * 100 g
 :  Pyridine-4-carbothioamide
  •  :2196-13-6
  •  :C₆H₆N₂S
  •  :MFCD00006437
  •  :138.19 g/mol
  •  :Température ambiante
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    100 g