Phénol solution 5% (p/v)
Phénol solution 5% (p/v)
500 mL
Katalognr. SPCMP-259-500ML
Gesundheit
Ätzend
Anbieter:   Spectrum Chemical
Phénol solution 5% (p/v)
Katalognr. SPCMP-259-500ML
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  108-95-2
Phénol solution 5% (p/v)
500 mL
CAS Nummer:  108-95-2
Preis
SFr. 56.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Phenol, 5 Percent (w/v) Solution - Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Synonyme:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • CAS Nummer:108-95-2
  • Formel:C₆H₅OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002143
  • Molekulargewicht:94.11 g/mol
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay (w/v):
    4.9-5.1 %
Technische Daten
  • Cdt:
    500 mL
Technische Daten