Phénol solution 5% (p/v)
Plastic, 1 L
SPCMP-259-1LTPL
Phenol, 5 Percent (w/v) Solution - Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- :108-95-2
- :C₆H₅OH
- :MFCD00002143
- :94.11 g/mol
- Assay (w/v):4.9-5.1 %
- Type de conditionnement:Plastic
- Cdt:1 L
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..