ContactUsLinkComponent
SONOREX TECHNIK RM 16.2 UH/40 kHz, cuve ultrasonique, dim.inter. 325x300x210/202 mm 20 l 230 V(± 10%) 50/60 Hz, minuterie 1-15 et en continue chauffage 30-80°C, cuve soudée 2mm, 1.4404, puissance 300 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND8204
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX TECHNIK RM 16.2 UH/40 kHz, cuve ultrasonique, dim.inter. 325x300x210/202 mm 20 l 230 V(± 10%) 50/60 Hz, minuterie 1-15 et en continue chauffage 30-80°C, cuve soudée 2mm, 1.4404, puissance 300 W eff. 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND8204
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together