ContactUsLinkComponent
CHROMABOND QuEChERS Mix XII mélange d'extraction, composé de : - 1000 mg MgSO4 - 250 mg NaCl pesé individuellement et rempli dans d es tubes 15 mL pour centrifugeuse (PP) avec bouchons (PE) paquet de 50 pièces 1 * 50 Pce
N° de catalogue MANA730984
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND QuEChERS Mix XII mélange d'extraction, composé de : - 1000 mg MgSO4 - 250 mg NaCl pesé individuellement et rempli dans d es tubes 15 mL pour centrifugeuse (PP) avec bouchons (PE) paquet de 50 pièces 1 * 50 Pce
N° de catalogue MANA730984
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together